Learn More
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti
Trattate per colture di tessuti (TC) per un'adesione e una crescita ottimali di cellule adesione-dipendenti. Piastre per colture di tessuti Corning™: la soluzione per crescita e mantenimento di cellule in vitro.
Marca: Corning™ 431110
214.83 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
- Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
- 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
- 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
- Stacking beads aid in handling
- Vents provide consistent gas exchange
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Sterile
- Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Le quantità delle confezioni differiscono. Controllare la tabella di ordinazione per i dettagli.
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
150 mL (Well) | |
500 cm2 | |
Not Gridded | |
Square | |
Trattamento per colture di tessuti (TC) | |
100 to 150 mL | |
16/Cs. | |
245 x 245 mm | |
245 x 245 x 25 mm | |
245 mm |
Yes | |
Piatto | |
Trasparente | |
Single-use | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
Lid | |
4/Pk. | |
9.64 x 9.64 pollici (245 x 245 mm) | |
245 mm | |
245 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
28924503 | Certificato di qualità | 19/03/2025 | 431110 |
22524502 | Certificato di qualità | 20/02/2025 | 431110 |
22224501 | Certificato di qualità | 18/01/2025 | 431110 |
07424001 | Certificato di qualità | 17/10/2024 | 431110 |
35023010 | Certificato di qualità | 03/07/2024 | 431110 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24222Scade: 2025-03-31
nuova offerta Save Up to 92% -
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
nuova offerta Save Now -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
nuova offerta Save Now