Learn More
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti
Trattate per colture di tessuti (TC) per un'adesione e una crescita ottimali di cellule adesione-dipendenti. Piastre per colture di tessuti Corning™: la soluzione per crescita e mantenimento di cellule in vitro.
240.00€ - 485.00€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Piatto |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Forma | Con griglia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Forma | Con griglia | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10310272
![]() |
Corning™
430196 |
21 cm2 | Round | Gridded | 20/Pk. |
359.63€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10350602
![]() |
Corning™
431110 |
500 cm2 | Square | Not Gridded | 4/Pk. |
250.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10095381
![]() ![]() |
Corning™
430293 |
55 cm2 | Round | Not Gridded | 10/Pk. |
472.48€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10556661
![]() |
Corning™
430165 |
9 cm2 | Round | Not Gridded | 20/Pk. |
307.40€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10634141
![]() |
Corning™
430166 |
21 cm2 | Round | Not Gridded | 20/Pk. |
324.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10075371
![]() |
Corning™
430167 |
55 cm2 | Round | Not Gridded | 20/Pk. |
485.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10117320
![]() ![]() |
Corning™
430599 |
148 cm2 | Round | Not Gridded | 5/Pk. |
240.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Prodotte in polistirene vergine otticamente trasparente
- Fornite con sfiati per assicurare uno scambio di gas omogeneo
- Sterilizzate mediante radiazione gamma e certificate apirogene
- Con bordi impilabili per agevolarne la manipolazione
Order Info
Le quantità delle confezioni differiscono. Controllare la tabella di ordinazione per i dettagli.
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Trattamento per colture di tessuti (TC) | |
Lid |
Yes | |
Piatto | |
Single-use | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish |
Titolo del prodotto
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti