Learn More
Corning™ Provette per PCR in polipropilene Thermowell™ GOLD
Le provette Thermowell GOLD sono indicate per le apparecchiature automatizzate quanto quelle originali del produttore
Marca: Corning™ 3746
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Assortiti | |
Confezione da 500 | |
Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore | |
Non-sterile | |
10000 x g | |
Sì | |
Provetta per PCR a parete sottile |
Assortiti | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
A cupola | |
Provetta |
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per PCR in polipropilene Thermowell™ GOLD > Assorted; Thermowell GOLD; Dome; 0.2 mL