Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 8-Well PCR Tube Strips
GREENER_CHOICE
PCR strip tubes with 8 wells for most thermocyclers
Marca:  Labcon 3927-550-000-9
173.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16654142
  • 202.00€ / pezzi 120
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • PCR Tube Strip
  • Fits most 8 well thermocyclers
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
0.2 mL
PCR Strip Tubes with 8 Wells for Real-Time PCR Thermocyclers
Non-sterile
Attached Cap
Autoclavable
PCR Tube
Clear
120 Strips/Bag
PurePlus™
Polypropylene USP Class VI Resin
8
Single-use
Titolo del prodotto
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 8-Well PCR Tube Strips > Clear Attached Caps