Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10412741 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Trasparente, 5/Pk., 100/Cs.
Click to view available options
Colore:
Trasparente
N. per confezione:
1/Pk.
10, sfusi
20/Pk.
5/Pk.
N. per custodia:
100/Cs.
50 (5 confezioni)
50/Cs.
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Binding Type TC-Treated
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.1 a 0.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 0.36 ml
Forma pozzetto piatto
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 100/Cs.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.64 cm
Titolo del prodotto
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate >