Learn More
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™
GREENER_CHOICE
In polistirene, per resistenza, chiarezza e lunga durata. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Costar™ sono ideali per l'aspirazione asettica dei liquidi tramite aspirazione del vuoto.
Marca:  Corning™ 9099
138.39 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10424342
  • 150.87€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 18-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Struttura in polistirene monopezzo
  • Sterile e certificato apirogeno
  • Senza graduazioni, senza tappo
  • Forma del puntale: rotonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aspirante
13.7 in.
Individual Clear Plastic Wrap
5 ml
Polistirene
Profilo rotondo
0.169 oz.
34.8 cm
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto08921029 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/07/2021 Catalog Number9099
Numero di lotto06321030 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/07/2021 Catalog Number9099
Numero di lotto12220053 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/07/2021 Catalog Number9099
Numero di lotto06021043 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/07/2021 Catalog Number9099
Titolo del prodotto
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™ > Capacity: 5mL; 200/cs