Learn More
Corning™ Pipette aspiranti monouso Costar™
In polistirene, per resistenza, chiarezza e lunga durata. Le pipette aspiranti monouso Corning™ Costar™ sono ideali per l'aspirazione asettica dei liquidi tramite aspirazione del vuoto.
Marca: Corning™ 9016
262.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Struttura in polistirene monopezzo
- Sterile e certificato apirogeno
- Senza graduazioni, senza tappo
- Forma del puntale: rotonda
Specifica
Aspirante | |
10,9in. | |
In confezione singola di carta/plastica | |
2 ml | |
Sì |
Polistirene | |
Profilo rotondo | |
0,067 once | |
27,7 cm |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now