Learn More
Corning™ Supporto permeabile con membrana in policarbonato Costar™ HTS Transwell™ - 96
Aumenta l'area della membrana per crescita o migrazione delle cellule di 0.143 cm2. Il sistema di supporto permeabile Corning™ HTS Transwell™ a 96 pozzetti è un sistema di supporto a micropiastra per una matrice di 96 pozzetti con inserti a membrana collegati a un vassoio rigido per sistemi robotizzati che consente di gestire tutti i 96 inserti come un'unità singola.
190.56€ - 1840.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Area di coltura | 0.14 cm2 |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10175562
![]() ![]() |
Corning™
3391 |
0.4μ m | 5/Pk. |
1840.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10625053
![]() ![]() |
Corning™
3381 |
0.4 μm | 1/Pk. |
386.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10399242
![]() ![]() |
Corning™
3392 |
1 μm | 5/Pk. |
1836.07€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10043832
![]() ![]() |
Corning™
3380 |
1 μm | 1/Pk. |
386.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10271593
![]() ![]() |
Corning™
3385 |
3 μm | 1/Pk. |
190.56€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10077792
![]() ![]() |
Corning™
3386 |
3 μm | 4/Pk. |
762.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10797023
![]() ![]() |
Corning™
3387 |
5 μm | 4/Pk. |
762.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10555673
![]() ![]() |
Corning™
3388 |
5 μm | 1/Pk. |
190.56€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The HTS Transwell-96 permeable support has an array of 96-wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 96 inserts to be handled as a single unit.
- Choice of either polyester (PET) membrane (0.4 μm, 1.0 μm pore sizes) or polycarbonate (PC) membrane (0.4 μm, 3.0 μm, and 5.0 μm pore sizes)
- 0.143 cm2 membrane area per well, providing 20% to 50% more surface area for cell growth than other commercially available systems
- Large apical and basolateral access ports allow efficient media sampling and facilitate automated or manual access.
- Optimized for automation, with multichannel feeder ports, improved gripping surface, and standard bar codes
- The reservoir plate allows for simultaneous feeding of 96 wells and comes with a removable media stabilizer to reduce the risk of spills during handling
- The receiver plate isolates each well to enable 96 individual assays.
- Sterile
- The HTS Transwell-96 systems (0.4 μm PC, 0.4 μm PET, and 1.0 μm PET) are packaged with the 96-well insert plate in a reservoir plate and includes the 96-well receiver plate with lid.
- The HTS Transwell-96 plates (3.0 and 5.0 μm PC, 8.0 μm PET) are packaged with the 96-well insert plate in the 96-well receiver plate with lid. Reservoir plates may be purchased separately.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Sterile | |
0.42 cm |
0.14 cm2 | |
Trasparente | |
0.23 ml | |
Flat Bottom (F-well) |