Learn More
Corning™ Supporto permeabile con membrana in policarbonato Costar™ HTS Transwell™ - 96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aumenta l'area della membrana per crescita o migrazione delle cellule di 0.143 cm2. Il sistema di supporto permeabile Corning™ HTS Transwell™ a 96 pozzetti è un sistema di supporto a micropiastra per una matrice di 96 pozzetti con inserti a membrana collegati a un vassoio rigido per sistemi robotizzati che consente di gestire tutti i 96 inserti come un'unità singola.
Marca:  Corning™ 3381
356.11 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10625053
  • 386.60€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The HTS Transwell-96 permeable support has an array of 96-wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 96 inserts to be handled as a single unit.
  • Choice of either polyester (PET) membrane (0.4 μm, 1.0 μm pore sizes) or polycarbonate (PC) membrane (0.4 μm, 3.0 μm, and 5.0 μm pore sizes)
  • 0.143 cm2 membrane area per well, providing 20% to 50% more surface area for cell growth than other commercially available systems
  • Large apical and basolateral access ports allow efficient media sampling and facilitate automated or manual access.
  • Optimized for automation, with multichannel feeder ports, improved gripping surface, and standard bar codes
  • The reservoir plate allows for simultaneous feeding of 96 wells and comes with a removable media stabilizer to reduce the risk of spills during handling
  • The receiver plate isolates each well to enable 96 individual assays.
  • Sterile
  • The HTS Transwell-96 systems (0.4 μm PC, 0.4 μm PET, and 1.0 μm PET) are packaged with the 96-well insert plate in a reservoir plate and includes the 96-well receiver plate with lid.
  • The HTS Transwell-96 plates (3.0 and 5.0 μm PC, 8.0 μm PET) are packaged with the 96-well insert plate in the 96-well receiver plate with lid. Reservoir plates may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
0.14 cm2
8 x 12
Trasparente
96
Sterile
Unità HTS Transwell™ (1 vassoio integrato con 96 pozzetti), piastra serbatoio (per la crescita cellulare), piastra di ricezione (a 96 pozzetti per i passaggi di crescita o di analisi) e 2 coperchi sterili
1/Pk.
4.26 mm
With Lid
Policarbonato trattato per colture di tessuti
0.4 μm
Polycarbonate
0.23 ml
Flat Bottom (F-well)
1/Cs.
1/Cs.
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto32824018 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/04/2025 Catalog Number3381
Numero di lotto25424033 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/04/2025 Catalog Number3381
Numero di lotto20624003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data22/02/2025 Catalog Number3381
Numero di lotto20524060 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data22/02/2025 Catalog Number3381
Numero di lotto13524032 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data30/11/2024 Catalog Number3381
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Corning™ Supporto permeabile con membrana in policarbonato Costar™ HTS Transwell™ - 96 > Polycarbonate; 0.4 μm; 1/Pk