Learn More
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Marca: Corning™ 3621
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.80598kg
Descrizione
- Graduazioni esterne
- Superfici di scrittura congelate
- Supporta forze da 17,000 x g
- Fornito non sterile; autoclavabile
- Provette di colore naturale o arcobaleno (blu, verde, giallo, rosso e arancione)
Specifica
Microcentrifuge Tube | |
Tappo a pressione | |
Natural | |
Sì | |
Incolore | |
500/Pk. | |
Non-sterile | |
A scatto |
17000 xG | |
Esente da RNasi, DNasi | |
Polypropylene | |
1.7 ml | |
Polipropilene | |
5000/confezione | |
Sì | |
Conico |