Learn More
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
42.22€ - 365.92€
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10611442
Vedere i documenti
Corning™
3209
Arcobaleno 0.65 ml 1000/confezione
108.76€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 07-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10718402
Vedere i documenti
Corning™
3208
Natural 0.65 mL 1000/Pk.
108.76€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 07-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10276141
Vedere i documenti
Corning™
3213
Incolore 2 ml 1000/confezione
92.09€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10429521
Vedere i documenti
Corning™
3620
Incolore 1.7 ml 500/confezione
43.59€
pezzi 500
Spedizione stimata: 07-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10467221
Vedere i documenti
Corning™
3622
Arcobaleno 1.7 ml 500/confezione
42.22€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10439521
Vedere i documenti
Corning™
3621
Incolore 1.7 ml 5000/confezione
365.92€
pezzi 5000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Graduazioni esterne
  • Superfici di scrittura congelate
  • Supporta forze da 17,000 x g
  • Fornito non sterile; autoclavabile
  • Provette di colore naturale o arcobaleno (blu, verde, giallo, rosso e arancione)
Specifica
Specifica
Tappo a pressione
Polypropylene
Polipropilene
Profilo conico
Microcentrifuge Tube
Esente da RNasi, DNasi
Non-sterile
A scatto
17000 xG
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes