Learn More
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Marca: Corning™ 3209
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Graduazioni esterne
- Superfici di scrittura congelate
- Supporta forze da 17,000 x g
- Fornito non sterile; autoclavabile
- Provette di colore naturale o arcobaleno (blu, verde, giallo, rosso e arancione)
Specifica
Tappo a pressione | |
Rainbow | |
Sì | |
Arcobaleno | |
200/Pk. | |
Non-sterile | |
A scatto | |
17000 xG |
Esente da RNasi, DNasi | |
Polypropylene | |
0.65 ml | |
Polipropilene | |
1000/confezione | |
Sì | |
Profilo conico | |
Microcentrifuge Tube |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes > 0.65 mL; Rainbow; 1000/Cs
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido