Learn More
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Marca: Corning™ 3208
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Graduazioni esterne
- Superfici di scrittura congelate
- Supporta forze da 17,000 x g
- Fornito non sterile; autoclavabile
- Provette di colore naturale o arcobaleno (blu, verde, giallo, rosso e arancione)
Specifica
Tappo a pressione | |
Natural | |
Autoclavable | |
Natural | |
500/Pk. | |
Non-sterile | |
Snap Cap | |
17,000 x g |
Esente da RNasi, DNasi | |
Polypropylene | |
0.65 mL | |
Polypropylene | |
1000/Pk. | |
Yes | |
Conical | |
Microcentrifuge Tube |
Titolo del prodotto
Corning™ Costar™ Snap Cap Microcentrifuge Tubes > 0.65 mL; Natural; 1000/Cs