Learn More
Corning™ Provette per PCR
In polipropilene a parete sottile, progettati per adattarsi a blocchi riscaldanti e ottimizzare il trasferimento del calore. Le provette per PCR Corning™ resistono a forze fino a 10,000 x g.
Marca: Corning™ 6571
Descrizione
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Trasparente | |
Confezione da 96 | |
Blocchi riscaldanti per accelerare il trasferimento di calore | |
Non-sterile | |
10000 x g | |
Sì | |
Provetta per PCR a parete sottile |
Trasparente | |
0.2 ml | |
Polipropilene | |
Conico | |
Polipropilene | |
Piatto | |
Provetta |