Learn More
Corning™ Provette per PCR
GREENER_CHOICE
In polipropilene a parete sottile, progettati per adattarsi a blocchi riscaldanti e ottimizzare il trasferimento del calore. Le provette per PCR Corning™ resistono a forze fino a 10,000 x g.
93.96€ - 195.44€
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Colore chiusura Trasparente
Colore Trasparente
Materiale chiusura Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blocchi riscaldanti per accelerare il trasferimento di calore
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Tipo di chiusura Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Tipo di chiusura Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10298471
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
6530
Trasparente Piatto 0.5 ml
93.96€
pezzi 1000
10768402
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
6531
Trasparente A cupola 0.2 ml
189.67€
pezzi 960
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
10378611
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
6571
Trasparente Piatto 0.2 ml
195.44€
pezzi 960
Descrizione
Descrizione
  • Lotto testato e certificato come privo di RNasi e DNasi
  • Colore chiaro
  • Non sterile, autoclavabile a 121°C
Specifica
Specifica
Esente da RNasi, DNasi
Trasparente
Blocchi riscaldanti per accelerare il trasferimento di calore
Non-sterile
10000 xG
Provetta
Trasparente
Polipropilene
Conico
Polipropilene
Provetta per PCR a parete sottile
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per PCR