Learn More
Corning™ Provette per PCR
GREENER_CHOICE
In polipropilene a parete sottile, progettati per adattarsi a blocchi riscaldanti e ottimizzare il trasferimento del calore. Le provette per PCR Corning™ resistono a forze fino a 10,000 x g.
Marca:  Corning™ 6531
Codice prodotto. 10768402
  • 189.67€ / pezzi 960
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Esente da RNasi, DNasi
Trasparente
Confezione da 96
Blocchi riscaldanti per accelerare il trasferimento di calore
Non-sterile
10000 x g
Provetta per PCR a parete sottile
Trasparente
0.2 ml
Polipropilene
Conico
Polipropilene
A cupola
Provetta
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per PCR > Clear; Thermowell; Dome; 0.2 mL