Learn More
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
Il design autocentrante brevettato consente l'accesso indipendente a entrambe le membrane apicali e basolaterali del monostrato cellulare. Le piastre multipozzetto con inserti a membrana in policarbonato permeabile Corning™ Transwell™ rappresentano la soluzione ideale per lo studio di cellule dipendenti e indipendenti dall'adesione.
243.74€ - 437.00€
Specifica
Materiale | Policarbonato |
---|---|
Tipo | Inserti microporosi precaricati in piastre per colture di tessuti |
Da utilizzare con (applicazione) | Colture cellulari epiteliali ed endoteliali, trasporto, migrazione/invasione, co-colture e studi sui patogeni microbici |
Rivestimento superficiale | TC-Treated |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Dimensione del poro | Area di coltura | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Dimensione del poro | Area di coltura | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10301031
![]() ![]() |
Corning™
3412 |
24.5 mm | 0.4μ m | 4.7 cm2 | 6 inserts in 6 well plate; 4 plates/Cs. |
253.90€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10567522
![]() ![]() |
Corning™
3401 |
12 mm | 0.4μ m | 1 cm2 | 12 inserts/12 well plate |
436.33€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10615345
![]() ![]() |
Corning™
3402 |
12 mm | 3μ m | 1 cm2 | 12 inserts/12 well plate |
436.33€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10246481
![]() ![]() |
Corning™
3428 |
24.5 mm | 8 μm | 4.7 cm2 | 6 inserts/6 well plate |
243.74€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10025471
![]() ![]() |
Corning™
3415 |
6.5 mm | 3μ m | 0.33 cm2 | 12 inserts/24 well plate |
423.79€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10107341
![]() ![]() |
Corning™
3421 |
6.5 mm | 5 μm | 0.33 cm2 | 12 inserts/24 well plate |
437.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10147291
![]() ![]() |
Corning™
3413 |
6.5 mm | 0.4μ m | 0.33 cm2 | 12 inserts/24 well plate |
424.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10167000
![]() ![]() |
Corning™
3422 |
6.5 mm | 8 μm | 0.33 cm2 | 12 inserts in a 24 well plate; 4 plates per case |
437.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10471242
![]() ![]() |
Corning™
3414 |
24.5 mm | 3μ m | 4.7 cm2 | 6 inserts/6 well plate |
255.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Trattamento per coltura di tessuti (TC) in formati da 6, 12 o 24 pozzetti
- Aperture per puntali per pipette per aggiungere e rimuovere con praticità terreni e campioni da entrambi gli scomparti
- Le membrane in policarbonato sono compatibili con la maggior parte dei fissativi organici e coloranti
Specifica
Policarbonato | |
Colture cellulari epiteliali ed endoteliali, trasporto, migrazione/invasione, co-colture e studi sui patogeni microbici | |
Clear | |
Sterile |
Inserti microporosi precaricati in piastre per colture di tessuti | |
TC-Treated | |
TC-Treated |