Learn More
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
Il design autocentrante brevettato consente l'accesso indipendente a entrambe le membrane apicali e basolaterali del monostrato cellulare. Le piastre multipozzetto con inserti a membrana in policarbonato permeabile Corning™ Transwell™ rappresentano la soluzione ideale per lo studio di cellule dipendenti e indipendenti dall'adesione.
Marca: Corning™ 3422
405.45 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
- Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
- Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
- Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
- Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings 10 μm thick translucent membrane
- Pore sizes ranging from 0.4 μm to 8 μm diameters
- Treated for optimal cell attachment
- Supplied in multiple well plates
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterile
Specifica
12 inserts in a 24 well plate; 4 plates per case | |
Policarbonato | |
8 μm | |
Colture cellulari epiteliali ed endoteliali, trasporto, migrazione/invasione, co-colture e studi sui patogeni microbici | |
12/Pk. | |
TC-Treated | |
TC-Treated | |
24 |
0.33 cm2 | |
0.6 mL | |
Inserti microporosi precaricati in piastre per colture di tessuti | |
6.5 mm | |
48/Cs. | |
Clear | |
Sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning