Learn More
Ratiolab™ Contenitori Cryo
Combine these Cryo Boxes with different grid inserts for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
Marca: Ratiolab™ 59574
43.04 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
Bianco | |
Rectangular | |
81 | |
-80°C | |
133 mm | |
75 mm |
Cartone | |
Contenitore criogenico | |
Divisori | |
10 Pack | |
133 mm |
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Ratiolab™ Contenitori Cryo > Well Count: 81