Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Mid-Arm Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca: Tempshield™ MAL
Allerta:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Descrizione
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideale per l'uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodo e leggero, altamente flessibile Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
- Resistente all'acqua e impermeabile con rivestimento traspirante “stay-dry”
- Non contiene amianto
Specifica
EN 420, EN 511 | |
Blue | |
Cryogenic Gloves | |
Yes | |
Cryo-Gloves™ | |
-196°C | |
33.5 to 39.5 cm |
Mid-Arm Length | |
Specific | |
Large | |
Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems | |
-320°F | |
13.3 to 15.5 in. |