Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT Freezer, 3 Compartments, LN2 Backup
GREENER_CHOICE
Innovative, highest quality, minus 86 °C ultra-low temperature freezer featuring green cooling, reduced power consumption, and a variety of configurable options.
Marca:  Eppendorf™ F740323011
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15942411
  • 20170.36€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Air-Cooled
Left Handle
Individual Certificate of Quality, complete with serial number, provided as standard for your documentation.
EU Plug
Left-Handled Door Model
98 x 109.9 x 197.3 cm
No
EU
R290/R170: Environmentally safe, HCFC-free and CFC-free refrigerants
740 L
Stainless Steel
Yes
3 Inner Compartments
No
62.1 x 86.5 x 139 cm
LN2 (factory installed)
Integrated voltage inverter for flexible usage with 100 – 230 V mains / power supply.
Videos
  • Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Certificati
    Vedi i prodotti accessori
    Titolo del prodotto
    Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT Freezer, 3 Compartments, LN2 Backup > Left-handled, EU Plug