Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer is dependable for storage applications with energy and space savings features.
Marca:  Fisherbrand™ IUE40086FV
11531.33 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16647352
  • 14140.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer > Model: IUE40086FV; Capacity: 19.4 cu. ft.; Freezer Capacity: 400 x 2 in. boxes; Voltage; 230 V