Learn More
Corning™ Cryogenic Vial Grippers
BIOPHARMA
Enables to easily sort or move vials maintaining sterility. Corning™ Cryogenic Vial Grippers feature unique design to grasp internal or external-thread cryogenic vials.
Marca:  Corning™ 432136
53.06 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15565535
  • 55.85€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 28-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cryogenic vial grippers feature a unique design to grasp internal or external-thread cryogenic vials. Grippers enable to easily sort or move vials while maintaining sterility and protecting fingers from frozen vials, dry ice and liquid nitrogen. 5 per case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5/Pk.
Vial Grippers
Sorting and moving cryogenic vials
15.2 cm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto33415001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/03/2025 Catalog Number432136
Numero di lotto33415001 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/07/2021 Catalog Number432136
Titolo del prodotto
Corning™ Cryogenic Vial Grippers > Cryogenic Vial Gripper