Learn More
Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath
In acciaio inox di alta qualità per garantire massima resistenza alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il bagno ad acqua senza agitazione Grant Instruments™ JB Aqua è dotato di un interruttore termico fisso e altre funzioni di sicurezza per proteggere l'operatore in caso di azionamento accidentale del bagno senza acqua o nell'eventualità molto improbabile che si verifichi un guasto in entrambi i sistemi di controllo.
Marca: Grant Instruments™ JBA5
587.01 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
An ideal choice for schools and colleges requiring a basic, simple-to-use quality water bath. Base tray included as standard. The JBA range consists of of three models - 5L, 12L and 18L.
- Temperature range ambient +5ºC to 95ºC operation
- Stability: ±0.5ºC Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature controlSimple, intuitive controls - quick and easy to set temperature Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes Stainless steel tank - high grade steel, with durable polished finish 3 year warranty
Order Info
Lid is sold separately.
Specifica
Acciaio inox | |
5 L | |
Ambient +5° to 95°C | |
Stainless Steel | |
3 Years | |
215 mm | |
200 mm | |
3.9 kg |
Digitale | |
DIN 58966 | |
350 w (230V and 120V) | |
JBA5 | |
215 x 335 x 200 mm | |
335 mm | |
215 mm | |
120/230 V |
Offerte speciali
- Diversi produttori