Learn More
MedChemExpress Crystal Violet
MedChemExpress Crystal violet (Basic Violet 3) is a triarylmethane dye. Crystal Violet (Gentian Violet) has antiviral effects against H1N1 and also has prominent bactericidal activities.
Marca: MedChemExpress HY-B0324A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
Room temperature | |
HBV | |
407.98 g/mol | |
Basic Violet 3 ∣ Gentian Violet ∣ Methyl Violet 10B |
5 g | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic) | |
Dye Reagents | |
548-62-9 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
MedChemExpress Crystal Violet