Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marca: Sartorius MCE224SU-S00
9025.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sistema di pesatura monolitico
- Sensori ambientali integrati
- Portacampioni singoli
- Funzionamento senza errori
- Singoli flussi di lavoro QApp
- Livellamento automatico motorizzato
- Integrità completa dei dati end-to-end
- Conformità con 21 CFR Parte 11
- Audit trail integrato
- Gestione utenti all'avanguardia
- Eccellente servizio di assistenza
- Centro integrato per le informazioni sullo stato
- Funzioni di assistenza integrate
- Manutenzione preventiva su standard accreditati
- Funzionamento tramite touchscreen TFT con display leggibile e interfaccia utente facile da usare
- Software di base installato in fabbrica per applicazioni di pesatura essenziali
- Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
(schermatura M) o capacità di apprendimento con sensore di movimento (opzionale)
Servizi
10-year warranty
Specifica
2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet | |
220 g | |
0.1 mg | |
±0.13 mg | |
MCE224SUS00 | |
1 sec | |
10 anni | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
Class I |
Schermatura U, in vetro, manuale | |
Touch screen TFT | |
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, pacchetto app QP99 | |
Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio | |
±0.05 mg | |
Bilance analitiche Cubis™ II | |
Analitica | |
240 mm | |
8.2, 10 kg | |
Da 100 a 240 V (± 10%) |
Titolo del prodotto
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE > MCE user interface; Capacity: 220 g ; Draft shield: U; QP99