Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
8480.00€ - 13120.00€
Specifica
Tipo di collegamento 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1 to 9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Materiale Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Warranty 10 anni
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Include Prezzo Quantità e disponibilità  
16487285
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCE224S-2S00-A
220 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield A - Motorized
12175.00€
Pezzo
16303036
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCE224S-2S00-I
220 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield I - Motorized with Ionizer N/A N/A N/A
16310528
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE324P-2S00-I
80 g, 160 g, 320 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, Draft Shield I - Motorized with Ionizer
13120.00€
Pezzo
16243252
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE124SU-S00
120 g Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, pacchetto app QP99
8480.00€
1 unità
16243262
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
MCE224SU-S00
220 g Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, pacchetto app QP99
9340.00€
1 unità
16243272
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE324SU-S00
320 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report; QP99 Software
10650.00€
1 unità
Descrizione
Descrizione
  • Sistema di pesatura monolitico
  • Sensori ambientali integrati
  • Portacampioni singoli
  • Funzionamento senza errori
  • Singoli flussi di lavoro QApp
  • Livellamento automatico motorizzato
  • Integrità completa dei dati end-to-end
  • Conformità con 21 CFR Parte 11
  • Audit trail integrato
  • Gestione utenti all'avanguardia
  • Eccellente servizio di assistenza
  • Centro integrato per le informazioni sullo stato
  • Funzioni di assistenza integrate
  • Manutenzione preventiva su standard accreditati
  • Funzionamento tramite touchscreen TFT con display leggibile e interfaccia utente facile da usare
  • Software di base installato in fabbrica per applicazioni di pesatura essenziali
  • Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
    (schermatura M) o capacità di apprendimento con sensore di movimento (opzionale)
Warranty
10-year warranty
Specifica
Specifica
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1 to 9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
10 anni
240 mm
100/240 V ±10%
Color TFT Touchscreen
1 sec.
Analytical
120/240 V
Class I
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE