Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marca:  Sartorius MCE224S-2S00-A
11765.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16487285
  • 12175.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Excellent service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Servizi
10-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE > MCE user interface; Capacity: 220 g ; Draft shield: A