Learn More
Sartorius Bilancia semi-micro Cubis™ II, interfaccia utente MCA
BIOPHARMA
La bilancia semi-micro Cubis™ II è dotata di hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marca:  Sartorius MCA225P-2S00-U
11789.79 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16464195
  • 13140.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Oustanding service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
  • Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Servizi
10-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Up to 60% off
    Codice sconto24119
    Scade2025-04-30
  • Diversi produttori
    Discover exclusive monthly offers on scientific equipment to enhance your laboratory's capabilities.
    Codice sconto: 24235
    Scade2025-04-30
    nuova offerta
    Save Up to 50%
Titolo del prodotto
Sartorius Bilancia semi-micro Cubis™ II, interfaccia utente MCA > MCA user interface; Capacity: 60; 120; 220 g ; Draft shield: U