Learn More
Sartorius Bilancia semi-micro Cubis™ II, interfaccia utente MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La bilancia semi-micro Cubis™ II è dotata di hardware, software e connettività completamente personalizzabili
13140.00€ - 24505.00€
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Tipo di collegamento 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Lingue English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean
Livellamento Automation motorized
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità Include Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Include Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
16404305
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
MCA225S-2S00-A
220 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report Draft shield A: Motorized
20835.00€
Pezzo
16283202
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA225S-2S00-I QP99
220 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software Draft shield I: Motorized with ionizer
24505.00€
1 unità
17150485
Vedere i documenti
Sartorius
MCA125P-2S00-I
60 g, 120 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report Draft shield I: Motorized with ionizer
14540.00€
Pezzo
16203192
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA125S-2S00-I QP99
120 g Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99 Schermatura I: motorizzato con ionizzatore
18570.00€
Pezzo
16203212
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA225S-2S00-U QP99
220 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 Draft shield U: Manual glass
20430.00€
1 unità
16464195
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCA225P-2S00-U
60 g, 120 g, 220 g Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report Draft shield U: Manual glass
13140.00€
Descrizione
  • Sistema di pesatura monolitico
  • Sensori ambientali integrati
  • Portacampioni singoli
  • Funzionamento senza errori
  • Singoli flussi di lavoro QApp
  • Livellamento automatico motorizzato
  • Integrità completa dei dati end-to-end
  • Conformità con 21 CFR Parte 11
  • Audit trail integrato
  • Gestione utenti all'avanguardia
  • Servizio di assistenza senza confronti
  • Centro integrato per le informazioni sullo stato
  • Funzioni di assistenza integrate
  • Manutenzione preventiva su standard accreditati
  • Per tutti i modelli fino a una capacità massima di 8.2 kg
  • Ampio display TFT touchscreen a colori da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
  • Set di base installato in fabbrica di applicazioni software di pesatura essenziali (senza licenza) e pacchetti con applicazioni di pesatura speciali ed estensioni funzionali (con licenza)
  • Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
    (Schermatura M) o sensore di movimento (opzionale), capacità di apprendimento
Warranty
10-year warranty
Specifica
Specifica
21 CFR PART 11 17025 USP 41
Color TFT Touchscreen
Automation motorized
6 sec.
Semi-micro Balance
450/355 weighing module/electronic module
373/61 mm weighing/electrical module
100/240 V
Class I
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim
0°C to +40°C
10 anni
240 mm
11, 12.5 kg
1.0 A
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Bilancia semi-micro Cubis™ II, interfaccia utente MCA