Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marca:  Sartorius™ MCE225S-3S00-D HWL
21395.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18047794
  • 22130.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
TFT
HWL Configuration
Semi-micro Balance
301 mm
Titolo del prodotto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; HWL Configuration