Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
21200.00€ - 22130.00€
Specifica
Capacità 220 g
Tipo di display TFT
Leggibilità 0.01 mg
Tempo di stabilizzazione 1.5 s
Tipo Semi-micro Balance
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
18078234
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCE225S-3S00-D
Standard Configuration
21200.00€
Pezzo
18047794
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCE225S-3S00-D HWL
HWL Configuration
22130.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
220 g
0.01 mg
Semi-micro Balance
301 mm
TFT
1.5 s
240 mm
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance