Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Marca:  Thermo Scientific™ R4605210
214.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12667649
  • 418.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
9027TM*
Culti-Loops
Gram-negative Rods
5 Loops/Pack
Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Culti-Loops Quality Control Organism
Qualitative QC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto206255 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/02/2025 Catalog NumberR4605210
Numero di lotto175099 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/10/2024 Catalog NumberR4605210
Numero di lotto141346 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog NumberR4605210
Numero di lotto114731 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/05/2024 Catalog NumberR4605210
Numero di lotto740655 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/04/2024 Catalog NumberR4605210
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™ > Pseudomonas paraeruginosa; ATCC: 9027
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.