Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™ Quanti-Cult Plus™
Obtain fast and accurate identification of microbiological organisms with real biological organisms growing on fresh enriched microbiological culture media.
Marca: Thermo Scientific™ R4715210
1189.09 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24281" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial ready for rehydration and use in quality control procedures.
- No serial dilution required
- Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- Ready for rehydration
- For use in quality control procedures
Includes:
10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
Specifica
9027TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Gram-negative Rods | |
100 test/kit |
Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™ | |
Quality Control Organism | |
Quantitative QC |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
247556 | Certificato di analisi | 16/04/2025 | R4715210 |
247509 | Certificato di analisi | 05/04/2025 | R4715210 |
247359 | Certificato di analisi | 27/03/2025 | R4715210 |
242637 | Certificato di analisi | 25/03/2025 | R4715210 |
242652 | Certificato di analisi | 25/03/2025 | R4715210 |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.