Learn More
Cyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11471808
Cyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11471808
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11471808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14480.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment, row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment ,row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in metal platingtimber antisepsisdisinfectant(1-2% of solution) of beer and brewing industry, refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3721-95-7
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00001323
InChI Key TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 19494
IUPAC Name cyclobutanecarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutanecarboxylic acid
Punto di fusione -20°C
Densità 1.055
Punti di ebollizione 194°C to 195°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.4433
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1816777
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 100.12
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10198315 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2023 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14,A14480
Numero di lotto10200214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2023 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14,A14480
Numero di lotto10239950 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/08/2022 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14
Numero di lotto10237983 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14
Numero di lotto10159522 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14
Titolo del prodotto
Cyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals >