Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars
Realizzate con interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE. Le ancorette di agitazione cilindriche Fisherbrand™ in PTFE sono autoclavabili.
Marca:  Fisherbrand™ 001.112
Codice prodotto. 11858852
  • 14.15€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
12 mm
Cilindrico
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
4,5 mm
Confezione da 10
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars > Dimensions (Dia. x L): 4.5 dia.x 12mmL