Learn More
Cowie Technology™ PTFE Cylindrical Stir Bar Box Set
Cowie Technology™ PTFE Cylindrical Stir Bar Box Set includes an assortment of useful Cylindrical Stirrer Bar sizes in a reusable container.
Marca:  Cowie Technology™ 001.3003
Codice prodotto. 10583162
  • 48.55€ / 1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes 18 Cylindrical Stirrer Bars 2 each of 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm
  • Constructed of PTFE with encapsulated Alnico V magnet core
Specifica
Specifica
Autoclavable
White
195 x 95mm
30 mm
95 mm
PTFE
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
18 Cylindrical Stirrer Bars 2 each of 10 x 6, 15 x 6, 20 x 7, 25 x 8, 30 x 8, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 10, 80 x 10 mm
195 mm
1/Ea.
Titolo del prodotto
Cowie Technology™ PTFE Cylindrical Stir Bar Box Set > Length: 195 mm