Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge Sealed Head Rotor
Use these accessories with the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge.
Marca: Epredia™ 59910018
903.48 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Shorten preparation time by having a second sealed head ready when the first finishes processing
- Autoclavable
- 12-chamber head seals completely
Specifica
Sealed Head Rotor | |
Cytospin 4 Cytocentrifuge |
Titolo del prodotto
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge Sealed Head Rotor > Sealed Head; For use w/Cytospin 4 Cytocentrifuge