Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose monohydrate, 92+% Codice prodotto.: 10542691
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose monohydrate, 92+%
Codice prodotto. 10542691
100 g, Plastic bottle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Codice prodotto. 10542691
Marca: Thermo Scientific Chemicals 329911000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6363-53-7
Formula molecolare C12H24O12
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Numero MDL MFCD00149343
InChI Key HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtraVedi altri risultatiMostra meno risultati
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Materiale o nome chimico D(+)-Maltose monohydrate
Nota nome 90%
Punto di fusione 130.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 31,386
Indice di Merck 14,5714
Condizione di rotazione specifica + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotazione specifica + 137.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Peso formulazione 360.29
Percent Purity 92+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder or Crystals
Afficher plus Afficher moins
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/08/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Numero di lottoA0464154 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/07/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Numero di lottoA0461939 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Numero di lottoA0459158 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/01/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Numero di lottoA0438699 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2023 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Identifiant produit
  • D(+)-Maltose monohydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose monohydrate, 92+% >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis