Learn More
D-(+)-Maltose Monohydrate, ≥92% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15865318
D-(+)-Maltose Monohydrate, ≥92% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15865318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
5 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 15865318
Marca: Thermo Scientific J18725.A7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
D-(+)-Maltose Monohydrate, >-92% (Dry Basis), Ultrapure, Affymetrix/USB, Quantity: 5kg, Packaging: Plastic bottle, Grade: Ultrapure, Melting Point: ∼120 deg.C (decomposition), Percent Purity: >-92%, Assay Percent Notes: Dry basis, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS Number: 200-716-5
D-(+)-Maltose Monohydrate, >-92% (Dry Basis), Ultrapure, Affymetrix/USB, Quantity: 5kg, Packaging: Plastic bottle, Grade: Ultrapure, Melting Point: ∼120 deg.C (decomposition), Percent Purity: >-92%, Assay Percent Notes: Dry basis, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS Number: 200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6363-53-7
Formula molecolare C12H22O11·H2O
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Numero MDL MFCD00149343
InChI Key HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtraVedi altri risultatiMostra meno risultati
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Maltose Monohydrate
Punto di fusione ∼120°C (decomposition)
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 5 kg
Beilstein 5784659
Peso formulazione 360.31
Percent Purity ≥92%
Grado Ultrapure
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto204802 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numero di lotto178278 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numero di lotto195737 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numero di lotto230827 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Numero di lotto 225805 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog NumberJ18725.A1,J18725.A7
Titolo del prodotto
D-(+)-Maltose Monohydrate, ≥92% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >