Learn More
Daidzein, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10209613
Daidzein, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10209613
100 mg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10209613
Marca: Thermo Scientific Acros 328231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 486-66-8
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Numero MDL MFCD00016954
InChI Key ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyroneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Daidzein
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 18,II,1
Indice di Merck 15, 2798
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466910 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number328230250,328231000
Numero di lottoA0410013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/01/2024 Catalog Number328230250,328231000
Numero di lottoA0448869 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number328230250,328231000
Numero di lottoA0396451 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number328230250,328231000
Numero di lottoA0437241 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/12/2021 Catalog Number328230250,328231000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Daidzein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Daidzein, 98%, Thermo Scientific Chemicals >