Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marca:  Invitrogen™ 62249
122.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24278" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10150888
  • 134.00€ / 5mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
Upon receipt store at 4°C and protect from light.
Hoechst 33342
Fluorescence Microscope, High Content Instrument
Fluorescence
Liquid
Room Temperature
Nucleic Acid Stain
20 mM
361 nm
Fluorescent labeling
5 mL
497 nm
Pierce™
Fluorescent Dye
Nucleus
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > Hoechst 33342 Solution (20 mM), 5 mL