Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
134.00€ - 187.00€
Specifica
Colore Blue
Metodo di rilevamento Fluorescence
Shipping Condition Room Temperature
Label Type Fluorescent Dye
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Product Type Tipo di colorante Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Product Type Tipo di colorante Prezzo Quantità e disponibilità  
10116287
Vedere i documenti
Invitrogen™
62248
1 ml DAPI DAPI
187.00€
1mL
10150888
Vedere i documenti
Invitrogen™
62249
5 mL Nucleic Acid Stain Hoechst 33342
134.00€
5mL
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
Fluorescence
Room Temperature
Fluorescent Dye
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains