Learn More
Decon™ Decon 90
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant
Marca:  Decon™ D9020
Codice prodotto. 11722098
  • 292.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant
  • Phosphate and enzyme free
  • A 2% to 5% solution is adequate for the majority of cleaning applications
  • Increasing solution strength, heating the solution or use in an ultrasonic cleaner will reduce the cleaning time
  • Not suitable for use on non-ferrous metals, notably aluminum and zinc, or on polycarbonate
  • Concentrate
  • pH 13.0
Specifica
Specifica
Liquid Detergent
Bianco latte
Un’emulsione di tensioattivi anionici e non ionici, agenti stabilizzanti, emulsionanti non fosfatici
20 l
pH 13.0, soluzione al 10% pH 11.9, soluzione al 2%pH 10.7
100.5°C
Contenitori in polietilene
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Decon™ Decon 90 > pH: 13.0; Quantity: 20L; Color: Milky White