Learn More
Fisherbrand™ Cartucce per deionizzazione
Purify water with single use cartridges. Fisherbrand™ Deionization Cartridges change color when saturation is detected.
76.80€ - 161.00€
Specifica
Capacità | Depends on the quality of the inlet water |
---|---|
Portata | 20 l/ora |
Tipo di resina | Ion Exchanger |
Dimensioni del filtro | 500 mm |
Pressione | 3 bar |
Codice del prodotto | Marca | Indicatore di colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Indicatore di colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11954159
|
Fisherbrand™
R3 |
Blue cartridge turns ocher brown |
161.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11944159
|
Fisherbrand™
U3 |
Green cartridge turns purple |
76.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- Detects the saturation by color change
- Direct connection to the water network
- A wide choice of cartridges to meet all needs with reduced cost
- No electrical connection
- A transparent building to monitor the saturation of the resin without auxiliary measurement
- The disposable cartridges contain only new resins. The performance level is constant and guaranteed
- At saturation of the resin cartridges are simply discarded
- The small dimensions allow easy installation
- Applications: dishwashing, cooling circuit filling, battery, battery and radiator antifreeze preparation, photo development
Specifica
Depends on the quality of the inlet water | |
Ion Exchanger | |
3 bar | |
35 °C | |
Cartucce |
20 l/ora | |
500 mm | |
1 ciascuno | |
Da 10 a 35 °C |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cartucce per deionizzazione