Learn More
Eppendorf™ Consegna cancelli stabilimento
Delivery to the factory gate or first door at the end customer side
135.97€ - 282.00€
Specifica
Service Offering Factory Gate Delivery
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
16450124
Vedere i documenti
Eppendorf™
2277000009
Delivery to factory gate (<100 kg)
135.97€
Pezzo
17141066
Vedere i documenti
Eppendorf™
2277000010
Delivery to factory gate (>100 / <180 kg)
217.00€
Pezzo
17151066
Vedere i documenti
Eppendorf™
2277000011
Delivery to factory gate (>180 kg)
282.00€
Descrizione
  • Delivery to the factory gate
  • Delivery to first door at the end customer side
Specifica
Specifica
Factory Gate Delivery
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Consegna cancelli stabilimento