Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 40 x 20 mm
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 20 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
18.85€ - 22.30€
Specifica
Product Type | Rack, provette |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Capacità | Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm) |
Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
Posizioni | 40 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12327629
![]() |
Fisherbrand™
HS27513B |
Blue |
20.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15340390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513A |
White |
18.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15350390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513C |
Green |
22.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15360390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513D |
Magenta |
19.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM).
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40°C to +140°C).
- Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes.
- Autoclavable.
- Molded coordinates for tube orientation.
- Stable design for use in water baths.
- Flat labeling area for easier identification.
Specifica
Rack, provette | |
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm) | |
40 | |
None | |
Non-sterile | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3.3 in. |
Sì | |
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro | |
Aperture con forma a goccia | |
Yes, When Empty | |
Provette per test da 10 a 18 ml | |
-40°C to +140°C | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 40 x 20 mm