Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
20.75€ - 21.58€
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
Forma Teardrop-shaped Openings
Ripiani 2 Tiers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15370390
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27514A
White
20.75€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15380390
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
HS27514B
Blue
21.58€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15390390
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27514C
Green
20.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15300400
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27514D
Magenta
20.75€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Specifica
Test Tube Rack
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
2 Tiers
Non-sterile
1
120 mm
300 mm
92 mm
25 mm
Autoclavable
Teardrop-shaped Openings
Yes, When Empty
10 to 18 mL Test Tubes
120 x 300 x 92 mm
4.7 in.
11.8 in.
3.6 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm