Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 20 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Stampati in un unico pezzo intero. I rack di provette per test Fisherbrand™ Delrin™ a mezzo formato, 20 x 20 mm sono altamente resistenti al calore e alle sostanze chimiche.
14.70€ - 15.45€
Specifica
Product Type Rack, provette
Matrice 5 x 4
Autoclavabile Sì
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15340420
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27503B
Blue
14.70€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15310420
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27503A
White
15.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15350420
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27503C
Green
14.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15370420
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
HS27503D
Magenta Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Specifica
Rack, provette
Sì
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Aperture a goccia
Yes, When Empty
Provette per test da 10 a 18 ml
100 x 127 x 83 mm
3.9 in.
5 in.
3.3 in.
5 x 4
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm)
20
2 Tiers
Non-sterile
1
100 mm
127 mm
83 mm
20 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 20 x 20 mm