Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 20 x 20 mm
Stampati in un unico pezzo intero. I rack di provette per test Fisherbrand™ Delrin™ a mezzo formato, 20 x 20 mm sono altamente resistenti al calore e alle sostanze chimiche.
Marca: Fisherbrand™ HS27503B
11.77 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
- °
- Prodotto autoclavabile
- Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
- Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
- Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Rack, provette | |
Sì | |
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm) | |
20 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
100 x 127 x 83 mm | |
3.9 in. | |
5 in. | |
3.3 in. |
5 x 4 | |
Blue | |
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro | |
Aperture a goccia | |
Yes, When Empty | |
Provette per test da 10 a 18 ml | |
8/conf. | |
100 mm | |
127 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 20 x 20 mm > Delrin™ Full-Size Test Tube Racks; Color: Blue; Dimensions (L x W x H): 100 x 127 x 83 mm